Learn More
1,2-Dimetilnaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11302267 1 g 1 g
11312267 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09774.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 573-98-8 | C12H12 | 156.228 g/mol
1,2-Dimethylnaphthalene is suitable reagent used to investigate the secondary organic aerosol (SOA) production via gas-phase photooxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-dimetilnaftaleno es el reactivo adecuado que se utiliza para investigar la producción de aerosoles orgánicos secundarios (SOA) mediante la fotoxidación en fase gaseosa.
Solubilidad
Difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Garantiza una ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 573-98-8
Fórmula molecular C12H12
Peso molecular (g/mol) 156.228
Número MDL MFCD00004035
Clave InChI QNLZIZAQLLYXTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylnaphthalene, naphthalene, dimethyl, naphthalene, 1,2-dimethyl, 1,2-dimethyl naphthalene, unii-23t7o135bd, 1,2-dmn, 1,2-dimethyl-naphthalene, dsstox_cid_5130, dsstox_rid_77675, dsstox_gsid_25130
PubChem CID 11317
ChEBI CHEBI:34052
Nombre IUPAC 1,2-dimetilnaftaleno
SMILES CC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dimethylnaphthalene
Densidad 1.013
Punto de ebullición 266°C to 267°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.616
Cantidad 1 g
Beilstein 2039376
Información de solubilidad Difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.23
Porcentaje de pureza 98%