Learn More
1,2-Difluorobenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484193 10 g 10 g
11494193 50 g 50 g
11404203 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484193 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10377.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.86€
    44.65€ / 10 g
    Ahorro 9.21€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 367-11-3 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
1,2-Difluorobenzene(1,2-DFB) has been used to study the mechanism of dissociation of o-, m- and p-difluorobenzene ions by threshold photoelectron photoion coincidence spectroscopy. It has been used to study the room temperature adsorption of 1,2-DFB, 1,2-dichlorobenzene and 1,2-dibromobenzene on Si(100)2x1 by X-ray photoelectron spectroscopy and temperature programmed desorption. It is used as solvent in electrochemical studies on transition metal complexes. It is also applied as a solvent useful for electrochemical studies on transition metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-difluorobenceno(1,2-DFB) se ha utilizado para estudiar el mecanismo de disociación de iones o-, m- y p-difluorobenceno mediante espectroscopia de coincidencia de fotoión de fotoelectrón de umbral. Se ha empleado en el estudio de la adsorción a temperatura ambiente de 1,2-DFB, 1,2-diclorobenceno y 1,2-dibromobenceno en Si(100)2x1 mediante espectroscopia fotoelectrónica de rayos X y desorción programada de temperatura. Se usa como disolvente en estudios electroquímicos sobre complejos metálicos de transición. También se aplica como disolvente útil para estudios electroquímicos en complejos metálicos de transición.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de ignición. Proteger contra cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-11-3
Fórmula molecular C6H4F2
Peso molecular (g/mol) 114.10
Número MDL MFCD00000284
Clave InChI GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-difluorobenzene, benzene, 1,2-difluoro, benzene, o-difluoro, ortho-difluorobenzene, o-difluoro benzene, difluorobenzene, 1,2-difluoro-benzene, unii-aw7qgmw29c, aw7qgmw29c, 0-difluorobenzene
PubChem CID 9706
ChEBI CHEBI:38583
Nombre IUPAC 1,2-difluorobenceno
SMILES FC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Difluorobenzene
Punto de fusión -34°C
Densidad 1.171
Punto de ebullición 92°C to 94°C
Temperatura de inflamación 1°C (33°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.444
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 1905113
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.09
Porcentaje de pureza ≥98%