Código de producto. 10724271
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10724271
10 mL
Frasco de vidrio
10 ml
10551211
50 mL
Frasco de vidrio
50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10724271
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
155150100
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 367-11-3 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS
367-11-3
Fórmula molecular
C6H4F2
Peso molecular (g/mol)
114.10
Número MDL
MFCD00000284
Clave InChI
GOYDNIKZWGIXJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
o-difluorobenzene, benzene, 1,2-difluoro, benzene, o-difluoro, ortho-difluorobenzene, o-difluoro benzene, difluorobenzene, 1,2-difluoro-benzene, unii-aw7qgmw29c, aw7qgmw29c, 0-difluorobenzene
PubChem CID
9706
ChEBI
CHEBI:38583
Nombre IUPAC
1,2-difluorobenceno
SMILES
FC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
1, 2-Difluorobenzene
Nombre de nota
98%
% mín. CAS
97.5
% máx. CAS
100.0
Punto de fusión
-34°C
Color
Incolora
Densidad
1.1580g/mL
Punto de ebullición
92°C
Temperatura de inflamación
2°C
Espectro infrarrojo
Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo
98%
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
C6 H4 F2
Índice de refracción
1.4417 to 1.4437
Cantidad
10 mL
Beilstein
05, IV, 637
Gravedad específica
1.158
Formula Weight (peso de la fórmula)
114.09
Porcentaje de pureza
98%
Forma física
Líquido
Mostrar más
Mostrar menos
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .