Learn More
1,2-Dietilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359515 2 g 2 g
11369515 10 g 10 g
11379515 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11359515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18775.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 135-01-3 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,2-Diethylbenzene is used as an intermediate and a building block in organic synthesis. 1,2-Diethylbenzene is used as one of the chemical composition of essential oils from flower and leaf of korean mint.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-dietilbenceno se utiliza como un intermedio y compuesto básico en la síntesis orgánica. El 1,2-dietilbenceno se usa como uno de los compuestos químicos de aceites esenciales de flores y hojas de menta coreana.
Solubilidad
Miscible con alcohol, benceno y tetracloruro de carbono. No miscible con agua.
Notas
Mantener lejos de las fuentes de ignición. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-01-3
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.222
Número MDL MFCD00009258
Clave InChI KVNYFPKFSJIPBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-diethylbenzene, benzene, 1,2-diethyl, benzene, diethyl, benzene, o-diethyl, diethylbenzol, unii-25hox6t1lu, 25hox6t1lu, diethylbenzenes mixed isomer, dsstox_cid_7866, dsstox_rid_78595
PubChem CID 8657
Nombre IUPAC 1,2-dietilbenceno
SMILES CCC1=CC=CC=C1CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Diethylbenzene
Punto de fusión -31°C
Densidad 0.88
Punto de ebullición 183°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Índice de refracción 1.505
Cantidad 2 g
Número UN UN2049
Beilstein 1904392
Información de solubilidad Miscible with alcohol,benzene and carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 97%