Learn More
1,2-Dibromotetrafluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10115850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10115850 1 g Frasco de vidrio 1 g
10076393 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10115850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311350010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 827-08-7 | C6Br2F4 | 307.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 827-08-7
Fórmula molecular C6Br2F4
Peso molecular (g/mol) 307.88
Número MDL MFCD00039209
Clave InChI IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dibromotetrafluorobenzene, 3,4,5,6-tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromotetrafluoro, benzene, 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetrafluoro, 1,2-dibromoperfluorobenzene, dtfb, pubchem2195, dibromotetrafluorobenzene, acmc-20ap6i
PubChem CID 70007
Nombre IUPAC 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)Br)Br)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2-Dibromotetrafluorobenzene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 2.2300g/mL
Punto de ebullición 198.0°C
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br2C6F4
Índice de refracción 1.5150 to 1.5170
Cantidad 1 g
Gravedad específica 2.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.88
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido