Learn More
1,2-Dibromotetrafluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427967 5 g 5 g
11417967 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16620.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 827-08-7 | C6Br2F4 | 307.868 g/mol
1,2-Dibromotetrafluorobenzene is used as medicine and liquid crystal material intermediate. It helps in the synthesis of diphenyl(o-bromotetrafluorophenyl)phosphine and 2,3,4,5tetrafluorothioanisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2-dibromotetrafluorobenceno se utiliza como medicamento y material intermediario de cristal líquido. Ayuda en la síntesis de la difenil(o-bromotetrafluorofenil)fosfina y el 2,3,4,5tetrafluorotioanisol.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 827-08-7
Fórmula molecular C6Br2F4
Peso molecular (g/mol) 307.868
Número MDL MFCD00039209
Clave InChI IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-dibromotetrafluorobenzene, 3,4,5,6-tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromotetrafluoro, benzene, 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetrafluoro, 1,2-dibromoperfluorobenzene, dtfb, pubchem2195, dibromotetrafluorobenzene, acmc-20ap6i
PubChem CID 70007
Nombre IUPAC 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)Br)Br)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Densidad 2.26
Punto de ebullición 197°C to 199°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Índice de refracción 1.516
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.87
Porcentaje de pureza 99%