Learn More
1,2-Dibromo-5-cloro-3-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444107 5 g 5 g
11454107 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19536.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 208186-78-1 | C6H2Br2ClF | 288.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 208186-78-1
Fórmula molecular C6H2Br2ClF
Peso molecular (g/mol) 288.34
Número MDL MFCD00143441
Clave InChI XLDRDGJJGGYJCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 1-chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene, 5-chloro-2,3-dibromofluorobenzene, 5-chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene, 1,2-dibromo-5-chloro-3-fluoro-benzene, acmc-1cpco, benzene,1,2-dibromo-5-chloro-3-fluoro, 3,4-dibromo-5-fluorochlorobenzene, 3-fluoro-5-chloro-1,2-phenylene dibromide, 1,2-bis bromanyl-5-chloranyl-3-fluoranyl-benzene
PubChem CID 2724907
Nombre IUPAC 1,2-Dibromo-5-cloro-3-fluorobenceno
SMILES FC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene
Punto de fusión 37°C to 39°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.35
Porcentaje de pureza 98%