Learn More
1,2-Dibromo-4-fluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439986 10 g 10 g
11429986 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20935.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2369-37-1 | C6H3Br2F | 253.896 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2369-37-1
Fórmula molecular C6H3Br2F
Peso molecular (g/mol) 253.896
Número MDL MFCD00070780
Clave InChI RNTGKISRXVFIIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75402
Nombre IUPAC 1,2-Dibromo-4-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromo-4-fluorobenzene
Cantidad 10 g
Sinónimo 3,4-dibromofluorobenzene, 3,4-dibromo-1-fluorobenzene, pubchem3445, acmc-1ccqu, intermediates-zcf02634, 1,2-dibromo-4-fluorobezene, benzene,1,2-dibromo-4-fluoro, 1,2-dibromo-4-fluorobenzene, benzene, 1,2-dibromo-4-fluoro
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.91
Porcentaje de pureza 98%