Learn More
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492547 100 g 100 g
11472547 5 g 5 g
11482547 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14804.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64695-78-9 | C6H2Br2F2 | 271.887 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64695-78-9
Fórmula molecular C6H2Br2F2
Peso molecular (g/mol) 271.887
Número MDL MFCD00009890
Clave InChI JTEZQWOKRHOKDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,2-dibromo-4,5-difluoro, 1,2-dibromo-4,5-difluoro-benzene, 1,2-difluoro-4,5-dibromobenzene, zlchem 536, pubchem3440, acmc-1biw8, 1,2-dibromo-4,5-difluorobenzene, benzene, 1,2-dibromo-4,5-difluoro-;1,2-dibromo-4,5-difl
PubChem CID 94949
Nombre IUPAC 1,2-dibromo-4,5-difluorobenceno
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)Br)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
Punto de fusión 31°C to 35°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1941132
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.89
Porcentaje de pureza 98%