Learn More
1,2-Di(3-indenil)etano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392159 1 g 1 g
11302169 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392159 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27195.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 18657-57-3 | Molecular Formula: C20H18 | Molecular Weight: 258.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18657-57-3
Fórmula molecular C20H18
Peso molecular (g/mol) 258.36
Número MDL MFCD00191814
Clave InChI CQAQBIQKEFJNRZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3488033
Nombre IUPAC 3-[2-(3H-inden-1-il)etil]-1H-indeno
SMILES C(CC1=CCC2=CC=CC=C12)C1=CCC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Di(3-indenyl)ethane
Punto de fusión 121°C to 125°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2-bis 3-indenyl ethane, 1,2-di 3-indenyl ethane, 1,2-di 1h-inden-3-yl ethane, 1h-indene, 3,3'-1,2-ethanediyl bis, 3,3'-ethylenebis 1h-indene, 1h-indene,3,3'-1,2-ethanediyl bis, 1-2-3h-inden-1-yl ethyl-3h-indene, acmc-209eoe, 3-2-3h-inden-1-yl ethyl-1h-indene, 1?2-bis 3-indenyl ethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.36
Porcentaje de pureza 98%