Learn More
1-(2-Cloroetil)-4-fluorobenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11389355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389355 1 g 1 g
11399355 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389355 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16719.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 332-43-4
Fórmula molecular C8H8ClF
Peso molecular (g/mol) 158.60
Número MDL MFCD00155000
Clave InChI LPUURRVXQCVXCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chloroethyl-4-fluorobenzene, 4-fluorophenethyl chloride, 2-4-fluorophenyl ethyl chloride, 1-2'-chloroethyl-4-fluorobenzene, 1-2-chloro-ethyl-4-fluoro-benzene, benzene, 1-2-chloroethyl-4-fluoro, acmc-1anql, 4-fluorophenetyl chloride, ksc570e7d, 1-fluoro-4-2-chloroethyl benzene
PubChem CID 67622
Nombre IUPAC 1-(2-cloroetil)-4-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(CCCl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene
Densidad 1.507
Punto de ebullición 98°C to 99°C (26 mmHg)
Índice de refracción 1.508
Cantidad 1 g
Beilstein 2079481
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.6
Porcentaje de pureza 97%