Learn More
Descripción
T-cell antigen CD7 (CD7) is also known as GP40, LEU-9, TP41 and Tp40. CD7 is a protein that in humans is encoded by the CD7 gene, this gene encodes a transmembrane protein which is a member of the immunoglobulin superfamily. CD7 has been shown to interact with PIK3R1. This protein is found on thymocytes and mature T cells. It plays an essential role in T-cell interactions and also in T-cell/B-cell interaction during early lymphoid development.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_006128.1 |
| Peso molecular | 20.0 kDa |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | Biotinylated Human CD7, His,Avitag (CD7-H82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 26 - Pro 180 (Accession # P09564-1). |
| Inmunógeno | Ala 26 - Pro 180 |
| Requisitos de almacenamiento | -20°C |
| Alias de gen | CD7,GP40,TP41,LEU-9,Tp40 |
| Nombre común | CD7 |
| Conjugado | Precision Avi |
| Especie | Human |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.