Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Protein-A/G Protein
Código de producto. p-7151046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15932699 1 mg 1 miligramo
15922699 10 mg 10 miligramos
15912699 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15932699 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP131631mg
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
A cDNA sequence encoding the Protein-A/G was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Protein-A/G Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MNAAQHDEAQ QNAFYQVLNM PNLNADQRNG FIQSLKDDPS QSANVLGEAQ KLNDSQAPKA DAQQNNFNKD QQSAFYEILN MPNLNEAQRN GFIQSLKDDP SQSTNVLGEA KKLNESQAPK ADNNFNKEQQ NAFYEILNMP NLNEEQRNGF IQSLKDDPSQ SANLLSEAKK LNESQAPKAD NKFNKEQQNA FYEILHLPNL NEEQRNGFIQ SLKDDPSQSA NLLAEAKKLN DAQAPKADNK FNKEQQNAFY EILHLPNLTE EQRNGFIQSL KDDPSVSKEI LAEAKKLNDA QAPKEEDSLE GSGSGTYKLI LNGKTLKGET TTEAVDAATA EKVFKQYAND NGVDGEWTYD DATKTFTVTE KPEVIDASEL TPAVTTYKLV INGKTLKGET TTEAVDAATA EKVFKQYAND NGVDGEWTYD DATKTFTVTE KPEVIDASEL TPAVTTYKLV INGKTLKGET TTKAVDAETA EKAFKQYAND NGVDGVWTYD DATKTFTVTE KLAAALEHHH HHH
Tampón Protein-A/G was lyophilized without any additives.
Grado de pureza o calidad Greater than 96.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.