Learn More
1,2-Bis(fenilsulfonil)etano, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11316786 25 g 25 g
11306786 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04083.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 599-94-0 | C14H14O4S2 | 310.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 599-94-0
Fórmula molecular C14H14O4S2
Peso molecular (g/mol) 310.38
Número MDL MFCD00041256
Clave InChI ULELOBVZIKJPAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-bis phenylsulfonyl ethane, 1,2-bis phenylsulphonyl ethane, 1,1'-ethane-1,2-diylbis sulphonyl bisbenzene, 2-benzenesulfonyl ethylsulfonylbenzene, ethylenebisphenyl sulfone, 2-phenylsulfonyl ethyl sulfonyl benzene, 2-benzenesulfonyl ethanesulfonyl benzene, 1,1'-ethane-1,2-diyldisulfonyl dibenzene, ethylene diphenylsulfone, acmc-1apw3
PubChem CID 69036
Nombre IUPAC 2-(bencenosulfonil)etilsulfonilbenceno
SMILES O=S(=O)(CCS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis(phenylsulfonyl)ethane
Punto de fusión 179°C to 180°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1888062
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.39
Porcentaje de pureza ≥98%