Learn More
1-(2-Aminoetil)-4-metilpiperazina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469057 250 mg 250 miligramos
15449057 1 g 1 g
15459057 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52371.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 934-98-5 | C7H17N3 | 143.234 g/mol
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-(2-aminoetil)-4-metilpiperazina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934-98-5
Fórmula molecular C7H17N3
Peso molecular (g/mol) 143.234
Número MDL MFCD03701701
Clave InChI GOWUDHPKGOIDIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methylpiperazin-1-yl ethanamine, 4-methyl-1-piperazineethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethylamine, 1-piperazineethanamine, 4-methyl, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-ethylamine, 4-methylpiperazine-1-ethylamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethan-1-amine, 1-2-aminoethyl-4-methyl-piperazine, 1-2-aminoethyl-4-methylpiperazine, 1-n-aminoethyl-4-methyl piperazine
PubChem CID 70284
ChEBI CHEBI:84290
Nombre IUPAC 2-(4-metilpiperazin-1-il)etanamina
SMILES CN1CCN(CC1)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.43
Porcentaje de pureza ≥97%