Learn More
1-(2,6-Difluorofenil)etanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11364766 1 g 1 g
11354766 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32771.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 87327-65-9 | Molecular Formula: C8H8F2O | Molecular Weight: 158.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87327-65-9
Fórmula molecular C8H8F2O
Peso molecular (g/mol) 158.15
Número MDL MFCD00274321
Clave InChI SIYWDKQSSDBLOA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-2,6-difluorophenyl ethanol, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-ol, 2,6-difluoro-alpha-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol,2,6-difluoro-a-methyl, 2,6-difluoro-.alpha.-methylbenzyl alcohol
PubChem CID 5012075
Nombre IUPAC 1-(2,6-difluorofenil)etanol
SMILES CC(O)C1=C(F)C=CC=C1F
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Índice de refracción 1.486
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.15
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación