Learn More
1,2,4-Trifluorobenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11420273
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11420273 100 g 100 g
11400273 5 g 5 g
11410273 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11420273 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11424.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 367-23-7 | C6H3F3 | 132.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 367-23-7
Fórmula molecular C6H3F3
Peso molecular (g/mol) 132.09
Número MDL MFCD00000305
Clave InChI PEBWOGPSYUIOBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,2,4-trifluoro, unii-qww4hnq0l1, 1,3,4-trifluorobenzene, qww4hnq0l1, pubchem1068, 1,4-trifluorobenzene, benzene,2,4-trifluoro, 1,2,4-trifluoro-benzene, 1,2,4-trifluorobenzene, acmc-209io5
PubChem CID 67773
Nombre IUPAC 1,2,4-trifluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(F)C(F)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Trifluorobenzene
Densidad 1.264
Punto de ebullición 89°C to 91°C
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Índice de refracción 1.423
Cantidad 100 g
Número UN UN2387
Beilstein 2042865
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.09
Porcentaje de pureza ≥98%