Learn More
1,2,4,5-Tetrametilbenceno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361607
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361607 500 g 500 g
11351607 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04493.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-93-2 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,2,4,5-Tetramethylbenzene is the precursor to pyromellitic dianhydride, which is used for manufacturing curing agents, adhesives, coating materials. It is used in the manufacture of some raw materials for engineering plastics (polyimides) and cross-linking agent for alkyd resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,4,5-tetrametilbenceno es el precursor del dianhídrido piromellítico, que se utiliza para la fabricación de agentes endurecedores, adhesivos y materiales de revestimiento. Se usa en la fabricación de algunas materias primas para plásticos de ingeniería (poliimidas) y como agente de entrecruzamiento para resinas alquídicas.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, benceno y acetona. Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-93-2
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.222
Número MDL MFCD00008528
Clave InChI SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
PubChem CID 7269
ChEBI CHEBI:38978
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetrametilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Punto de fusión 77°C to 80°C
Punto de ebullición 191°C to 193°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN1325
Beilstein 1903393
Índice Merck 14,3468
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,benzene,and acetone. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza ≥97%