Learn More
1,2,4,5-Tetrametilbenceno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351607 100 g 100 g
11361607 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04493.22
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 95-93-2 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,2,4,5-Tetramethylbenzene is the precursor to pyromellitic dianhydride, which is used for manufacturing curing agents, adhesives, coating materials. It is used in the manufacture of some raw materials for engineering plastics (polyimides) and cross-linking agent for alkyd resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,4,5-tetrametilbenceno es el precursor del dianhídrido piromellítico, que se utiliza para la fabricación de agentes endurecedores, adhesivos y materiales de revestimiento. Se usa en la fabricación de algunas materias primas para plásticos de ingeniería (poliimidas) y como agente de entrecruzamiento para resinas alquídicas.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, benceno y acetona. Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-93-2
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.222
Número MDL MFCD00008528
Clave InChI SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo durene, durol, benzene, 1,2,4,5-tetramethyl, unii-181426cfyb, p-xylene, 2,5-dimethyl, dsstox_cid_9124, dsstox_rid_78675, dsstox_gsid_29124, duren
PubChem CID 7269
ChEBI CHEBI:38978
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetrametilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)C)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetramethylbenzene
Punto de fusión 77°C to 80°C
Punto de ebullición 191°C to 193°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN1325
Beilstein 1903393
Índice Merck 14,3468
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,benzene,and acetone. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.