Learn More
1,2,4,5-Tetrafluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473408 5 g 5 g
11483408 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17815.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 327-54-8 | C6H2F4 | 150.076 g/mol
It is employed as intermediate in organic synthesis. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en la síntesis orgánica. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 327-54-8
Fórmula molecular C6H2F4
Peso molecular (g/mol) 150.076
Número MDL MFCD00000307
Clave InChI SDXUIOOHCIQXRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,2,4,5-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluorobenzene, pubchem1063, acmc-209hvc, 1,4,5-tetrafluorobenzene, 2,5,6-tetrafluorobenzene, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl, ksc496i2b, benzene,2,4,5-tetrafluoro, 1,2,4,5-tetrafluoro-benzene
PubChem CID 9474
Nombre IUPAC 1,2,4,5-tetrafluorobenceno
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4,5-Tetrafluorobenzene
Punto de fusión 3°C to 5°C
Densidad 1.43
Punto de ebullición 90°C
Temperatura de inflamación 16°C (60°F)
Índice de refracción 1.407
Cantidad 5 g
Número UN UN2387
Beilstein 1909052
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.07
Porcentaje de pureza 99%