Learn More
1,2,3-Trifluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409557 5 g 5 g
11499547 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22055.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1489-53-8 | C6H3F3 | 132.085 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1489-53-8
Fórmula molecular C6H3F3
Peso molecular (g/mol) 132.085
Número MDL MFCD00012013
Clave InChI AJKNNUJQFALRIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trifluorobenzene, benzene, trifluoro, benzene, 1,2,3-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-benzene, pubchem1067, 1,2,3-fluorobenzene, 1,2,3-trifluorobenze, 1,2,3-trifluorbenzen, 1,2,6-trifluorobenzene, 2,3,4-trifluorobenzene
PubChem CID 15147
Nombre IUPAC 1,2,3-trifluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3-Trifluorobenzene
Densidad 1.28
Punto de ebullición 94°C to 95°C
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Índice de refracción 1.422
Cantidad 5 g
Número UN UN2387
Beilstein 1862388
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.09
Porcentaje de pureza ≥98%