Learn More
1,2,3,4-Tetrametilbenceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389695 5 g 5 g
11399695 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389695 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19756.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 488-23-3 | C10H14 | 134.222 g/mol
1,2,3,4-Tetramethylbenzene is used as a starting material in the preparation of 1,2,34-tetramethyl benzene-5-chlorosulfonyl chloride by reacting with chlorosulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,3,4-tetrametilbenceno se utiliza como material de partida en la preparación de cloruro de 1,2,34-tetrametilbenceno-5-clorosulfonilo en reacción con el ácido clorosulfónico.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-23-3
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.222
Número MDL MFCD00008521
Clave InChI UOHMMEJUHBCKEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo prehnitene, prehnitol, benzene, 1,2,3,4-tetramethyl, tetramethylbenzene, unii-96wt7d2wxj, benzene, tetramethyl, 96wt7d2wxj, ccris 8659, tetramethylbenzenes, tetra-methyl benzene
PubChem CID 10263
ChEBI CHEBI:38997
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrametilbenceno
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetramethylbenzene
Densidad 0.9
Punto de ebullición 203°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.519
Cantidad 5 g
Beilstein 1904390
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 95%