Learn More
1,2,3,4-Tetrafluorobenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420437 25 g 25 g
11410437 5 g 5 g
11430437 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21787.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 551-62-2 | C6H2F4 | 150.076 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 551-62-2
Fórmula molecular C6H2F4
Peso molecular (g/mol) 150.076
Número MDL MFCD00000285
Clave InChI SOZFIIXUNAKEJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrafluorobenzene, 1,2,3,4-tetrafluoro-benzene, unii-66365s2rfq, benzene, 1,2,3,4-tetrafluoro, 2,3,4,5-tetrafluorobenzene, benzene, tetrafluoro, pubchem1061, acmc-1ao1z, 1,3,4-tetrafluorobenzene
PubChem CID 11084
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrafluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
Punto de fusión -42°C
Densidad 1.4
Punto de ebullición 94°C to 96°C
Temperatura de inflamación 20°C (69°F)
Índice de refracción 1.408
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1910024
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.07
Porcentaje de pureza ≥99%