Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2:3,4-Di-O-isopropilideno-D-galactopiranosa, 97 %
Código de producto. 10204670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10204670 25 g Frasco de vidrio 25 g
10040810 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10204670 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 115240250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4064-06-6 | C12H20O6 | 260.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4064-06-6
Fórmula molecular C12H20O6
Peso molecular (g/mol) 260.28
Número MDL MFCD00063225
Clave InChI POORJMIIHXHXAV-UHFFFAOYNA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2:3, 4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120.0°C to 122.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 117.0°C (0.1 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4668 to 1.4688
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.14
Condición de rotación específica − 57.50 (20.00°C c=3,CHCl3)
Rotación específica -57.5
Sinónimo n-4-methylphenyl-2,2-diphenylacetamide, 2,2-diphenyl-n-p-tolylacetamide, cbmicro_030789, n-p-tolyl-2,2-diphenylacetamide, 2,2-diphenyl-n-p-tolyl acetamide, nbeta-z-nin-boc-l-beta-homotryptophan, 2,2-diphenyl-n-p-tolyl-acetamide, n-4-methylphenyl-2,2-diphenyl-acetamide, n∼1∼-4-methylphenyl-2,2-diphenylacetamide
SMILES CC1(C)OC2OC(CO)C3OC(C)(C)OC3C2O1
Nombre IUPAC {4,4,11,11-tetrametil-3,5,7,10,12-pentaoxatriciclo[7.3.0.0²,⁶]dodecan-8-il}metanol
PubChem CID 344833
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Pasta viscosa