Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2:3,4-Di-O-isopropilideno-D-galactopiranosa, 97 %
Código de producto. 10040810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10040810 5 g Frasco de vidrio 5 g
10204670 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10040810 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 115240050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4064-06-6 | C12H20O6 | 260.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4064-06-6
Fórmula molecular C12H20O6
Peso molecular (g/mol) 260.28
Número MDL MFCD00063225
Clave InChI POORJMIIHXHXAV-UHFFFAOYNA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 2:3, 4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120.0°C to 122.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 117.0°C (0.1 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4668 to 1.4688
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.14
Condición de rotación específica -57.50 (20.00°C c = 3,CHCl3)
Rotación específica -57.5
Sinónimo 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-d-galactose, 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-, a-d-galactopyranose, 1,2:3,4-bis-o-1-methylethylidene-, 1s,6r,9s-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 7.3.0.0 2 ,? dodecan-8-yl methanol
SMILES CC1(OC2C(OC3C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
Nombre IUPAC [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetrametilo-5,5a,8a,8b-tetrahidro-3aH-di[1,3]dioxolo[4,5-a
PubChem CID 70793572
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Pasta viscosa