Learn More
1,2,3,4,5-Pentametilciclopentadieno, 95%
Código de producto. 10484985 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10484985 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10267570 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10115313 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10484985 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 320830010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4045-44-7 | C₁₄H₁₃ | 136,11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4045-44-7
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.11
Número MDL MFCD00001354
Clave InChI WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadiene, pentamethylcyclopentadiene, cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, pentamethyl, 1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene, pubchem20101, acmc-209je4, wqiqnkqyeumpbm-uhfffaoysa, 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadien
PubChem CID 77667
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentametilciclopenta-1,3-dieno
SMILES CC1C(=C(C(=C1C)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a naranja amarillento
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 58°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 44°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4725 to 1.4755
Cantidad 1 mL
Gravedad específica 0.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación