Learn More
1,2,3,4,5-Pentametilciclopentadieno, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323096 5 g 5 g
11313096 1 g 1 g
11333096 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11323096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10957.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4045-44-7 | C10H16 | 136.238 g/mol
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene serves as a precursor to the ligand 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienyl. It is used as a growth modifier chemical, during metal organic chemical vapor deposition of iron from iron pentacarbonyl. It is used as a ligand in one-pot iridium-catalyzed transformation of alcohols to amides. Further, it acts as an electron mediator in the regeneration process of nicotinamide adenine dinucleotide. In addition to this, it undergoes radical cation catalyzed cycloaddition reaction with allenes to get Diels-Alder product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,2,3,4,5-pentametilciclopentadieno sirve como precursor del ligando 1,2,3,4,5-pentametilciclopentadienilo. Se utiliza como producto químico modificador del crecimiento durante la deposición por vapor químico metalorgánico del hierro a partir de pentacarbonilo de hierro. Se utiliza como ligando en la transformación catalídica en ″un solo recipiente″ de alcoholes a amidas. También actúa como mediador electrónico en el proceso de regeneración del dinucleótido de nicotinamida y adenina. Además, permite obtener el producto Diels.Alder al sufrir una reacción de cicloadición catalizada por cationes radicales con alenos.
Solubilidad
Miscible con metanol, diclorometano y acetato de etilo. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4045-44-7
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.238
Número MDL MFCD00001354
Clave InChI WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadiene, pentamethylcyclopentadiene, cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, pentamethyl, 1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene, pubchem20101, acmc-209je4, wqiqnkqyeumpbm-uhfffaoysa, 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadien
PubChem CID 77667
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentametilciclopenta-1,3-dieno
SMILES CC1C(=C(C(=C1C)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
Densidad 0.87
Punto de ebullición 57°C to 58°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 44°C (111°F)
Olor Light
Índice de refracción 1.474
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1849832
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Miscible with methanol. dichloromethane and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 94%