Learn More
1,2,2,6,6-Pentametilpiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392859 1 g 1 g
11302869 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27729.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-55-0 | C10H21N | 155.285 g/mol
Pharmacological evaluation of the antagonism of nicotine's central effects by mecamylamine and pempidine where pempidine was found to increase the ED50 of nicotine (0.73 mg/kg) for depression of spontaneous activity in a dose-related manner. At a dose of 3 mg/kg, pempidine increased nicotine's ED50 4.7-fold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Evaluación farmacológica del antagonismo de los efectos centrales de la nicotina′ por la mecamilamina y la pempidina, donde se encontró que la pempidina aumentaba la ED50 de la nicotina (0,73 mg/kg) para la depresión de la actividad espontánea de una manera relacionada con la dosis. A una dosis de 3 mg/kg, la pempidina aumentó el ED50 de la nicotina′ 4,7 veces.
Solubilidad
Soluble en tolueno y dimetilformamida.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-55-0
Fórmula molecular C10H21N
Peso molecular (g/mol) 155.285
Número MDL MFCD00006493
Clave InChI XULIXFLCVXWHRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pempidine, pyrilene, perolysen, tenormal, piperidine, 1,2,2,6,6-pentamethyl, pempidina dcit, pempidine inn:ban, pempidinum inn-latin, unii-n5i18ji9d6, 1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidine
PubChem CID 6603
Nombre IUPAC 1,2,2,6,6-pentametilpiperidina
SMILES CC1(CCCC(N1C)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Densidad 0.858
Punto de ebullición 187°C to 188°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Olor Amine-like
Cantidad 1 g
Número UN UN1992
Beilstein 103806
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,7080
Información de solubilidad Soluble in toluene,dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.28
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine