Learn More
1-[2-(2,4-Difluorofenilo)-2,3-epoxipropilo]-1H-1,2,4-triazol, TRC
Código de producto. 30008127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008127 100 mg 100 miligramos
30005354 500 mg 500 miligramos
30010222 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD446045100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86386-76-7
Fórmula molecular C11 H9 F2 N3 O
Peso molecular (g/mol) 237.21
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-(2,4-difluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-, 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-(2,4-difluorophenyl)oxiranyl]methyl]- (9CI), 1-[[2-(2,4-Difluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, 1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-1H-1,2,4-triazole, 1-[[2-(2,4-Difluorophenyl)oxiranyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole, 2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxy-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane, 2-(2,4-Difluorophenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane, 1-[[(2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole
Nombre IUPAC 1-[[2-(2,4-difluorofenil)oxirano-2-il]metil]-1,2,4-triazol
SMILES Fc1ccc(c(F)c1)C2(Cn3cncn3)CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxypropyl]-1H-1,2,4-triazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9F2N3O/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(5-17-11)4-16-7-14-6-15-16/h1-3,6-7H,4-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0714