Learn More
1,13-Tetradecadieno, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490338 25 g 25 g
15470338 1 g 1 g
15480338 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53479.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21964-49-8 | C14H26 | 194.362 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21964-49-8
Fórmula molecular C14H26
Peso molecular (g/mol) 194.362
Número MDL MFCD00014941
Clave InChI XMRSTLBCBDIKFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,13-tetradecadiene, tetradecadiene-1,13, acmc-209fpz
PubChem CID 30875
Nombre IUPAC tetradeca-1,13-dieno
SMILES C=CCCCCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,13-Tetradecadiene
Densidad 0.849
Punto de ebullición 131°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Fórmula lineal CH2=CH(CH2)10CH=CH2
Índice de refracción 1.443
Cantidad 25 g
Beilstein 1741459
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.36
Porcentaje de pureza ≥90%