Learn More
1,13-Tetradecadieno, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470338 1 g 1 g
15480338 5 g 5 g
15490338 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53479.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21964-49-8 | C14H26 | 194.362 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21964-49-8
Fórmula molecular C14H26
Peso molecular (g/mol) 194.362
Número MDL MFCD00014941
Clave InChI XMRSTLBCBDIKFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,13-tetradecadiene, tetradecadiene-1,13, acmc-209fpz
PubChem CID 30875
Nombre IUPAC tetradeca-1,13-dieno
SMILES C=CCCCCCCCCCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,13-Tetradecadiene
Densidad 0.849
Punto de ebullición 131°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Fórmula lineal CH2=CH(CH2)10CH=CH2
Índice de refracción 1.443
Cantidad 1 g
Beilstein 1741459
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.36
Porcentaje de pureza ≥90%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,13-Tetradecadiene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradeca-1,13-diene