Learn More
1,1'-[Metilenebis(4,1-fenilenooxi)]bis[3-[(1-metiletil)amino]-2-propanol, TRC
Código de producto. 30135893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135893 50 mg 50 miligramos
30134669 25 mg 25 miligramos
17921575 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33155550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1225195-70-9
Fórmula molecular C25 H38 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 430.58
Sinónimo (RS)-1-[4-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Imp. C (EP), 2-Propanol, 1,1'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxy)]bis[3-[(1-methylethyl)amino]- (ACI), 1,1'-[Methylenebis(4,1-phenyleneoxy)]bis[3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol] (ACI)
Nombre IUPAC 1-[4-[[4-[2-hidroxi-3-(propano-2-ilamino)propoxi]fenil]metil]fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propano-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-1-[4-[4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H38N2O4/c1-18(2)26-14-22(28)16-30-24-9-5-20(6-10-24)13-21-7-11-25(12-8-21)31-17-23(29)15-27-19(3)4/h5-12,18-19,22-23,26-29H,13-17H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.2832