Learn More
Óxido de 1,1-difeniletileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10782284 1 g Frasco de vidrio 1 g
10095493 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10782284 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391030010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 882-59-7 | C14H12O | 196.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 882-59-7
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.25
Número MDL MFCD00040725
Clave InChI PRLJMHVNHLTQJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-diphenylethylene oxide, oxirane, 2,2-diphenyl, diphenyloxirane, 2,2-diphenyl-oxirane, 2,2-diphenyl oxirane, #, 1,1-diphenyl-ethylenoxide, 1,1-diphenyl-ethylene oxide, 1,1-diphenyl-1,2-epoxyethane
PubChem CID 93564
Nombre IUPAC 2,2-difeniloxirano
SMILES C1C(O1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1-Diphenylethylene oxide
Punto de fusión 54°C to 56°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Crystals
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1-Diphenylethylene oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.