Learn More
1,1-Difeniletileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10665342 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10665342 10 g Frasco de vidrio 10 g
10675342 25 g Frasco de vidrio 25 g
11964451 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10665342 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117260100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 530-48-3 | C14H12 | 180.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-48-3
Fórmula molecular C14H12
Peso molecular (g/mol) 180.25
Clave InChI ZMYIIHDQURVDRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-diphenylethylene, ethene-1,1-diyldibenzene, 1,1-diphenylethene, benzene, 1,1'-ethenylidenebis, 1-phenylethenyl benzene, unii-bx0l5b6lll, as-diphenylethylene, .alpha.-phenylstyrene, 1-phenylvinyl benzene, bx0l5b6lll
PubChem CID 10740
Nombre IUPAC 1-feniletenilbenceno
SMILES C=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1-Diphenylethylene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 6.0°C
Color Incolora
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 270.0°C to 271.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2C=CH2
Índice de refracción 1.6065 to 1.6085
Cantidad 10 g
Beilstein 05,639
Índice Merck 15,3356
Gravedad específica 1.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido