Learn More
1,1-Difeniletileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457077 10 g 10 g
11404250 25 g 25 g
11414250 100 g 100 g
11467077 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11457077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14434.09
Solicitar formato a granel o personalizado
1,1-difeniletileneno, 98 %, C14H12, número CAS-530-48-3, unii-bx0l5b6lll, 1,1-difeniletiteno, 1,1-difeniletileneno, 1-feniletenil benceno, 1-fenilvinil benceno, eteno-1,1-diildibenceno, bx0l5b6lll, .alfa.-fenilestireno, benceno, 1,1'-etenilidenebis, as-difeniletileno, 250 g, 1099062
1,1-Diphenylethylene is used in the preparation of 2-chloro-1,1-diphenyl-ethene by reacting with benzeneseleninyl chloride and aluminum(III) chloride as reagents. It acts as an intermediate in organic synthesis as well as in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1-difeniletileno se utiliza en la preparación de 2-cloro-1,1-difenil-eteno mediante la reacción con cloruro de bencenoseleninilo y cloruro de aluminio(III) como reactivos. Actúa como intermediario en la síntesis orgánica, así como en los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con metanol, cloroformo y éter. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-48-3
Fórmula molecular C14H12
Peso molecular (g/mol) 180.25
Número MDL MFCD00008583
Clave InChI ZMYIIHDQURVDRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-diphenylethylene, ethene-1,1-diyldibenzene, 1,1-diphenylethene, benzene, 1,1'-ethenylidenebis, 1-phenylethenyl benzene, unii-bx0l5b6lll, as-diphenylethylene, .alpha.-phenylstyrene, 1-phenylvinyl benzene, bx0l5b6lll
PubChem CID 10740
Nombre IUPAC 1-feniletenilbenceno
SMILES C=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Diphenylethylene
Punto de fusión 5°C to 7°C
Densidad 1.023
Punto de ebullición 270°C to 271°C
Temperatura de inflamación 136°C (276°F)
Índice de refracción 1.6065
Cantidad 10 g
Beilstein 1099062
Índice Merck 14,3323
Información de solubilidad Miscible with methanol,chloroform and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 98%