Learn More
1,1-Difenil-2-propin-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429407 5 g 5 g
11439407 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21428.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3923-52-2 | C15H12O | 208.26 g/mol
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,1-difenil-2-propin-1-ol es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes. Se emplea en medicina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3923-52-2
Fórmula molecular C15H12O
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00041570
Clave InChI SMCLTAARQYTXLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-diphenyl-2-propyn-1-ol, diphenylethinylcarbinol, ethynyldiphenylmethanol, 1,1-diphenylpropargyl alcohol, diphenylethynylcarbinol, 3,3-diphenyl-3-hydroxy-1-propyne, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-phenyl, 2-propyn-1-ol, 1,1-diphenyl, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-phenyl, benzenemethanol, a-ethynyl-a-phenyl
PubChem CID 92976
Nombre IUPAC 1,1-difenilprop-2-in-1-ol
SMILES OC(C#C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material 1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Punto de fusión 44°C to 48°C
Punto de ebullición 179°C to 180°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 514549
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.