Learn More
1,1-Difenil-2-propin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10414895 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10414895 5 g Frasco de vidrio 5 g
10208423 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10414895 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389970050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3923-52-2 | C15H12O | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3923-52-2
Fórmula molecular C15H12O
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00041570
Clave InChI SMCLTAARQYTXLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1-diphenyl-2-propyn-1-ol, diphenylethinylcarbinol, ethynyldiphenylmethanol, 1,1-diphenylpropargyl alcohol, diphenylethynylcarbinol, 3,3-diphenyl-3-hydroxy-1-propyne, benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-phenyl, 2-propyn-1-ol, 1,1-diphenyl, benzenemethanol, alpha-ethynyl-alpha-phenyl, benzenemethanol, a-ethynyl-a-phenyl
PubChem CID 92976
Nombre IUPAC 1,1-difenilprop-2-in-1-ol
SMILES OC(C#C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 46.0°C to 50.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 183.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales