Learn More
1-(1-Boc-3-acetidinil)pirrolidina, 94 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15403617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403617 250 mg 250 miligramos
11406210 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27111.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1019008-21-9
Fórmula molecular C12H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 226.32
Número MDL MFCD09860616
Clave InChI YQSWCTNNHKPDNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-1-boc-azetidin-3-yl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidine-1-carboxylate, 1-1'-boc-azetidin-3'-yl pyrrolidine, 1-1-boc-3-azetidinyl pyrrolidine, tert-butyl 3-pyrrolidinylazetidinecarboxylate, tert-butyl 3-pyrrolidin-1-yl azetidin-1-carboxylate
PubChem CID 42553000
Nombre IUPAC 3-pirrolidin-1-ilazetidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N2CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine
Índice de refracción 1.478
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.32
Porcentaje de pureza 94%