Learn More
1,1'-Binaftil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433147 1 g 1 g
15443147 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16852.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 604-53-5 | C20H14 | 254.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 604-53-5
Fórmula molecular C20H14
Peso molecular (g/mol) 254.33
Número MDL MFCD00041740
Clave InChI ZDZHCHYQNPQSGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-binaphthalene, 1,1'-binaphthyl, 1,1'-dinaphthyl, binaphthyl, binaphthalene, 1-naphthalen-1-yl naphthalene, 1,1'-binaphtyl, di-.alpha.-naphthol, 1-1-naphthyl naphthalene, di-alpha-naphthol
PubChem CID 11789
Nombre IUPAC 1-naftalen-1-ilnaftaleno
SMILES C1=CC2=CC=CC(C3=CC=CC4=CC=CC=C34)=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-Binaphthyl
Punto de fusión 144°C to 146°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.33
Porcentaje de pureza 98%