Learn More
1,1'-Binaftilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10259450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10259450 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10259450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402240050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 1'-Binaphthyl
Nombre de nota 98%
CAS 604-53-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 143°C to 146°C
Color Marrón
Punto de ebullición >360°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C20H14
Número MDL MFCD00041740
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,1'-binaphthalene, 1,1'-binaphthyl, 1,1'-dinaphthyl, binaphthyl, binaphthalene, 1-naphthalen-1-yl naphthalene, 1,1'-binaphtyl, di-.alpha.-naphthol, 1-1-naphthyl naphthalene, di-alpha-naphthol
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and acetone
Clave InChI ZDZHCHYQNPQSGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=CC=CC(C3=CC=CC4=CC=CC=C34)=C2C=C1
Nombre IUPAC 1-naftalen-1-ilnaftaleno
Peso molecular (g/mol) 254.33
PubChem CID 11789
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.33
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo