Learn More
1,1,4,7,7-Pentametildietilenetriamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418426 25 g 25 g
11428426 100 g 100 g
11438426 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15433.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3030-47-5 | C9H23N3 | 173.304 g/mol
Used as ligand in NMR study of complexation/aggregation with neopentyllithium1 and in the study of ligand effects on the selectivity of CO2 incorporation into α,ω-diynes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza como ligando en el estudio de NMR de complexación/agregación con neopentillitio1 y en el estudio de los efectos de ligando sobre la selectividad de la incorporación de CO2 en α,ω-diinos
Solubilidad
miscible en agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3030-47-5
Fórmula molecular C9H23N3
Peso molecular (g/mol) 173.304
Número MDL MFCD00014876
Clave InChI UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamine
PubChem CID 18196
ChEBI CHEBI:39475
Nombre IUPAC N'-[2-(dimetilamino)etil]-N,N,N'-trimetiletano-1,2-diamina
SMILES CN(C)CCN(C)CCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
Punto de fusión <-20°C
Densidad 0.83
Punto de ebullición 199°C
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 1741396
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.3
Porcentaje de pureza 98%