Learn More
1,1,4,7,7-Pentametildietilenotriamina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10453171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10453171 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10279940 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10115703 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10453171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 416950250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.95€
    34.65€ / 25 g
    Ahorro 6.30€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3030-47-5 | C9H23N3 | 173.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3030-47-5
Fórmula molecular C9H23N3
Peso molecular (g/mol) 173.3
Número MDL MFCD00014876
Clave InChI UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentamethyldiethylenetriamine, 1,1,4,7,7-pentamethyldiethylenetriamine, pmdt, n,n,n',n,n-pentamethyldiethylenetriamine, pmdeta, pmdta, pentamethyldiethylenetriaminek, bis 2-dimethylaminoethyl methyl amine, 2,5,8-trimethyl-2,5,8-triazanonane, n,n',n-pentamethyldiethylenetriamine
PubChem CID 18196
ChEBI CHEBI:39475
Nombre IUPAC N'-[2-(dimetilamino)etil]-N,N,N'-trimetiletano-1,2-diamina
SMILES CN(C)CCN(C)CCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 18°C
Color Blanco
Densidad 0.8290g/mL
Punto de ebullición 200°C
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2CH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.4415 to 1.4435
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.829
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Viscosidad 1.52 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.3
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.