Learn More
1,1,4,7,10,10-Hexametiltrietilenetramina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15442518 5 g 5 g
15432518 1 g 1 g
15412476 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15442518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56089.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3083-10-1 | C12H30N4 | 230.40 g/mol
1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine may be used as reagent in the synthesis of ideal linear random copolymers containing both vinyl polymer and polyester units in a single polymer chain.1 1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine complexed with CuBr constitutes catalytic complex, used in the copolymerization of poly[ε-caprolactone] with N,N-dimethylamino-2-ethyl methacrylate monomers by atom-transfer radical polymerization (ATRP).2 It may be used as catalyst in the aqueous surface-initiated-ATRP to grow poly(N,N-dimethylacrylamide) (PDMA).3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,1,4,7,10,10-hexametiltrietilenotetramina puede usarse como reactivo en la síntesis de copolímeros aleatorios lineales ideales que contengan tanto unidades de polímeros vinílicos como de poliéster en una sola cadena polimérica. La 1 1,1,4,7,10,10-hexametiltrietilenotetramina que incluye CuBr constituye un complejo catalítico, utilizado en la copolimerización de poli[ε-caprolactona] con monómeros de metacrilato de N,N-dimetilamino-2-etil por la polimerización radical de transferencia atómica (ATRP).2. También puede ser utilizada como catalizador en la superficie acuosa iniciada por ATRP para cultivar poli(N,N-dimetilamida) (PDMA).3
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3083-10-1
Número MDL MFCD00025684
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine
Densidad 0.847
Punto de ebullición 130°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Fórmula molecular C7H6N2O2S
Índice de refracción 1.456
Cantidad 5 g
Número UN UN3725
Sinónimo 4-cyanobenzene-1-sulfonamide, p-cyanobenzenesulfonamide, 4-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-cyano, 4-cyano-benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano, p-cyanobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-cyano-9ci, 4-sulphamoylbenzonitrile, wln: zswr dcn
Información de solubilidad Soluble in water.
Clave InChI UZECCNDOASGYNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-cianobencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 182.20
PubChem CID 76566
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.39
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,4,7,10,10-Hexamethyltriethylenetetramine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-bis[2-(dimethylamino)ethyl]-N,N-dimethyl-1,2-Ethanediamine