Learn More
1,1,4,4-Tetrafenil-1,3-butadieno, 99%
Código de producto. 10057582 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10057582 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10685052 5 g Frasco de vidrio 5 g
10606334 10 g Frasco de vidrio 10 g
10424155 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10057582 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176540010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1450-63-1 | C28H22 | 358,48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1450-63-1
Fórmula molecular C28H22
Peso molecular (g/mol) 358.48
Número MDL MFCD00004766
Clave InChI KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadiene, tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbuta-1,3-diene, 1,3-butadiene, 1,1,4,4-tetraphenyl, benzene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrakis, tetraphenyl butadiene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrabenzene, 1,4,4-triphenyl-1,3-butadienyl benzene, 1,4,4-tetraphenylbutadiene
PubChem CID 74060
Nombre IUPAC 1,4,4-trifenilbuta-1,3-dienilbenceno
SMILES C(C=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 196.0°C to 200.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
Cantidad 1 g
Beilstein 05, 750
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.47
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales similares a agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
RU– Solo para uso en investigación