Learn More
1,1,4,4-Tetrafenil-1,3-butadieno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493447 1 g 1 g
11403457 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17225.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1450-63-1 | C28H22 | 358.48 g/mol
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene is used as a wavelength shifter. It is also used as an electroluminescent dye, which glows blue with an electroluminescent dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1,1,4,4-Tetrafenil-1,3-butadieno se utiliza como cambiador de longitud de onda. También se utiliza como colorante electroluminiscente, que brilla en azul con un colorante electroluminiscente.
Solubilidad
soluble en etanol, benceno, cloroformo, toluna y ácido acético.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1450-63-1
Fórmula molecular C28H22
Peso molecular (g/mol) 358.48
Número MDL MFCD00004766
Clave InChI KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,4,4-tetraphenyl-1,3-butadiene, tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbutadiene, 1,1,4,4-tetraphenylbuta-1,3-diene, 1,3-butadiene, 1,1,4,4-tetraphenyl, benzene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrakis, tetraphenyl butadiene, 1,1',1,1'-1,3-butadiene-1,4-diylidene tetrabenzene, 1,4,4-triphenyl-1,3-butadienyl benzene, 1,4,4-tetraphenylbutadiene
PubChem CID 74060
SMILES C(C=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadiene
Punto de fusión 197°C to 202°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol,benzene,chloroform,tolune and acetic acid.
Nombre IUPAC 1,4,4-trifenilbuta-1,3-dienilbenceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.48
Porcentaje de pureza 99%