Learn More
Eppendorf™ Adaptador
Código de producto. 15320705 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
12 x 75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15320705 12 x 75 mm paquete de 2
1 options
Código de producto. 15320705 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5825747003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    335.00€ / paquete de 2
    Ahorro 26.00€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
  • Para 27 tubos de fondo redondo de 5 ml FACS
  • Para rotor S-4-104
  • Cestillos redondos rotor S-4x1000 y rotor S-4x750
  • 2 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Capacidad 12 x 75 mm