Learn More
Estándar de turbidez sin relación de 0,5 NTU, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11479159 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11479159 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 11479159 Proveedor Reagecon N.º de proveedor CRSR0.5100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.83€
    108.39€ / 100 ml
    Ahorro 24.44€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Suspensión de microesferas de polímero extremadamente precisas (±1 %) con estabilidad de vida útil garantizada incluso después de abrir el frasco.
  • Estándar de referencia de turbidez, material de referencia de turbidez.
  • Diseñado y formulado para superar los problemas de seguridad, precisión y estabilidad adversos experimentados con otros estándares de turbidez, principalmente estándares basados en formacina.
  • contenedores
  • Trazable al NIST
  • No tóxico, no cancerígeno
  • Muy preciso
  • Estable
  • Aprobado por la EPA
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Instrumentos con relación
Descripción Formato líquido en un frasco de HDPE
Turbidez 0,5 NTU ±1%
Volumen (métrico) 100 ml