Learn More
Eppendorf™ 0.5 Model ThermoMixer™
Código de producto. 15316551 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15316551 UE cada uno
1 options
Código de producto. 15316551 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5386000010
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Exactitud Máx. ±0,5 °C a 20 °C a 45 °C
Contenido y almacenamiento Termobloque, 24 x 0,5 ml, UE
Admite Microtubos de 0,5 ml
No. of Places 24
Tipo de tapón UE
Intervalo de temperatura (métrico) 1 °C a 100 °C
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para la transformación de plásmidos y cepas de bacterias
Incluye USB Interfaz
Modelo ThermoMixer F0.5
Velocidad De 300 a 2500 rpm
Anchura (métrico) 206 mm
Altura (métrico) 163 mm
Fondo (métrico) 304 mm
Requisitos eléctricos De 220 a 240 V, 50-60 Hz, 200 W
Tensión 220 - 240 V
Frecuencia De 50 a 60 Hz