missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semaphorin 4D/CD100 Antibody (547412), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18563365 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18563365 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18563365 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB52351E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Semaphorin 4D/CD100 Monoclonal antibody specifically detects Semaphorin 4D/CD100 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Semaphorin 4D/CD100
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 547412
Conjugado DyLight 405
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen A8, CD100 antigen, CD100M-sema-G, coll-4, FLJ33485, FLJ34282, FLJ39737, FLJ46484, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, 4D, MGC169138, MGC169141, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4D, semaphorin-4D
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Semaphorin 4D/CD100, Phe24-Thr657, Accession # NP_038688
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10507
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.