Descripción
MHC Class II Monoclonal specifically detects MHC Class II in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MHC Class II |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | NIMR-4 |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | PE |
| Dilución | Flow Cytometry 0.2 ug/10^6 cells |
| Alias de gen | class II histocompatibility antigen, M alpha chain, D6S222E, DMA, HLA class II histocompatibility antigen, DM alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DM alpha, MHC class II antigen DMA, Really interesting new gene 6 protein, RING6HLADM |
| Símbolos de los genes | HLA-DMA |
| Especie del huésped | Rat |
| Mostrar más |
For Research Use Only